Learn More
Invitrogen™ Human Dectin-1 ELISA Kit
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Récepteur bêta-glucane ; bêta-GR ; BGR ; CANDF4 ; CD369 ; CLEC7A ; Clec7b ; CLECSF12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; Famille de domaines de la lectine de type C 7 membre A ; famille de domaines de la lectine de type C 7, membre A ; membre de la superfamille de la lectine de type C 12 ; lectine de type C associée à CC 1 ; DECTIN1 ; dectin-1 ; récepteur de type C associé à la cellule dendritique 1 ; lectine de type C associée à la lectine 1 ; RGD1565140 ; PRO/UNPRO1082 |
---|---|
Plage de dosage | 20 à 0,082 ng/mL |
Sensibilité du dosage | 0,082 ng/mL |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17164899
|
Invitrogen™
EH150RBX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17114433
|
Invitrogen™
EH150RB |
96 dosages |
654.00€
96 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dectin-1 Kit.
CLEC7A, also known as dectin-1, is a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily and is predominantly expressed on myeloid cells. It is a small glycoprotein type II membrane receptor with an extracellular C-type lectin-like domain fold and a cytoplasmic domain with an immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM). CLEC7A functions as a pattern-recognition receptor that recognizes a variety of beta-1,3-linked and beta-1,6-linked glucans from fungi and plants, and in this way plays a role in innate immune response. Upon fungal exposure, CLEC7A activates Syk tyrosine kinase, triggering a massive oxidative burst through the formation of reactive oxygen species.Spécification
Récepteur bêta-glucane ; bêta-GR ; BGR ; CANDF4 ; CD369 ; CLEC7A ; Clec7b ; CLECSF12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; Famille de domaines de la lectine de type C 7 membre A ; famille de domaines de la lectine de type C 7, membre A ; membre de la superfamille de la lectine de type C 12 ; lectine de type C associée à CC 1 ; DECTIN1 ; dectin-1 ; récepteur de type C associé à la cellule dendritique 1 ; lectine de type C associée à la lectine 1 ; RGD1565140 ; PRO/UNPRO1082 | |
0,082 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Clec7a | |
<10% | |
HRP | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Dectin 1 (Clec7a) | |
4 h 45 min |
20 à 0,082 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9BXN2 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |