Learn More
Invitrogen™ Human Dectin-1 ELISA Kit
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant.
Marque: Invitrogen™ EH150RBX5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Human Dectin-1 Kit quantitates human Dectin-1 Kit in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Dectin-1 Kit.
Le CLEC7A, également connu sous le nom de déctin-1, fait partie de la superfamille de domaines semblables à la lectine de type C/C (CTL / CTLD) et est principalement exprimé sur les cellules myéloïdes. Il s’agit d’un petit récepteur membranaire de type glycoprotéine II avec un pli de domaine de type C extracellulaire et un domaine cytoplasmique avec un motif d’activation basé sur la tyrosine (ITAM) immunorécepteur. Le CLEC7A fonctionne comme un récepteur de reconnaissance de modèle qui reconnaît une variété de glucanes liés à la bêta-1,3 et à la bêta-1,6 provenant de champignons et de plantes et joue ainsi un rôle dans la réponse immunitaire innée. Lors d’une exposition fongique, le CLEC7A active la tyrosine kinase Syk, déclenchant un éclatement oxydatif massif par la formation d’espèces réactives d’oxygène.Spécification
Récepteur bêta-glucane ; bêta-GR ; BGR ; CANDF4 ; CD369 ; CLEC7A ; Clec7b ; CLECSF12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; lectine de type C (dépendante du calcium, domaine de reconnaissance des glucides), membre de la superfamille 12 ; Famille de domaines de la lectine de type C 7 membre A ; famille de domaines de la lectine de type C 7, membre A ; membre de la superfamille de la lectine de type C 12 ; lectine de type C associée à CC 1 ; DECTIN1 ; dectin-1 ; récepteur de type C associé à la cellule dendritique 1 ; lectine de type C associée à la lectine 1 ; RGD1565140 ; PRO/UNPRO1082 | |
0,082 ng/mL | |
ELISA | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
Clec7a | |
<10% | |
HRP | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
20 à 0,082 ng/mL | |
Biotine | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
Q9BXN2 | |
<12% | |
Plaque à puits pré-enduite, standard, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
Dectin 1 (Clec7a) | |
4 h 45 min |