Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA caspase-8 platine pour humain eBioscience™
Pour la détection quantitative de la caspase-8 humaine.
634.00€ - 4325.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q14790 |
---|---|
Plage de dosage | 0,16-10,0 ng/ml |
Sensibilité du dosage | 0,10 ng |
Conjugué | HRP |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Aluminium pouch(es) with a Microwell Plate coated with monoclonal antibody to human Caspase-8
anti-human Caspase-8 polyclonal (rabbit) Detection Antibody
Anti-rabbit-IgG-HRP
Human Caspase-8 Standard lyophilized, 20.00ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Lysis Buffer 10x
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15511517
|
Invitrogen™
BMS2024 |
96 Tests |
634.00€
96 tests |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15521517
|
Invitrogen™
BMS2024TEN |
10 x 96 tests |
4325.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le test ELISA Caspase 8/FLICE humaine permet de quantifier la Caspase 8 dans le sérum humain, le lysat cellulaire ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement la Caspase 8 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la Caspase 8 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.Spécification
Q14790 | |
0,10 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ALPS2B,CAP4,Casp-8,FLICE,MACH,MCH5 | |
6.7% | |
HRP | |
Lysat cellulaire, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
MACH, Protéase de type ICE/CED-3-homologue à FADD | |
1 h 20 min |
0,16-10,0 ng/ml | |
HRP | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
841 | |
8.5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Détection d'anticorps, Conjugué HRP anti-lapin,, Tampon de lyse, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
3 h 15 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche