Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA caspase-8 platine pour humain eBioscience™
Pour la détection quantitative de la caspase-8 humaine.
Marque: Invitrogen™ BMS2024
422.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Includes:
- Sachet(s) en aluminium avec une plaque à micropuits recouverte d’un anticorps monoclonal dirigé contre la caspase-8 humaine
- Anticorps polyclonal de détection anti-caspase-8 humaine (lapin)
- Anti-IgG de lapin-HRP
- Étalon de caspase-8 humaine lyophilisé, 20,00 ng/ml après reconstitution
- Diluant d’échantillon
- Concentrat de tampon de dosage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20 et 10 % de BSA)
- Concentrat de tampon de lavage 20x (PBS avec 1 % de Tween 20)
- Tampon de lyse 10x
- Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
- Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
- Films adhésifs
Description
Le test ELISA Caspase 8/FLICE humaine permet de quantifier la Caspase 8 dans le sérum humain, le lysat cellulaire ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement la Caspase 8 humaine naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour la Caspase 8 humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Les kits Platinum subissent des processus rigoureux de développement, de fabrication et de validation de la qualité, garantissant des performances de produit optimales et une cohérence optimale entre les lots.Spécification
Q14790 | |
0,10 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
ALPS2B,CAP4,Casp-8,FLICE,MACH,MCH5 | |
6.7% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
3 h 15 min |
0,16-10,0 ng/ml | |
HRP | |
Lysats cellulaires, Sérum, Surnageant | |
ELISA | |
841 | |
8.5% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Détection d'anticorps, Conjugué HRP anti-lapin,, Tampon de lyse, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
96 Tests | |
Lysat cellulaire, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl | |
MACH, Protéase de type ICE/CED-3-homologue à FADD | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche