Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
154.00€ - 187.00€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
---|---|
Sexe | Unisexe |
Matériau | Coton, Polyester |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12841388
|
Logistik™
441YH-V6WH-100C |
Moyenne | 100 cm |
167.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12821388
|
Logistik™
441YH-V6WH-88XS |
XS | 88 cm | N/A | N/A | N/A | |||||
12851388
|
Logistik™
441YH-V6WH-92CM |
S | 100 cm |
167.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12348647
|
Logistik™
441YH-V6WH-108C |
Grande taille | 100 cm |
187.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12861388
|
Logistik™
441YH-V6WH-116C |
XL | 100 cm |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Comprend deux poches basses. Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
- Blouse de laboratoire de style Howie
- Manchettes maillées
- Blanc
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire style Howie | |
Coton, Polyester | |
Maille | |
Non stérile | |
2 | |
Avec deux poches basses et un col croisé fermé par bouton pression non apparent |
Unisexe | |
Blanc | |
Reusable | |
Howie | |
Rond | |
Polyester, coton |