Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire blanches unisexe de type Howie avec manchettes en maille
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grande taille
XL
Longueur (métrique):
88 cm
100 cm
Description
Comprend deux poches basses.Les blouses de laboratoire blanches unisexes de type Howie Logistik Unicorp™ avec manchettes en maille sont équipées d’un col croisé avec fermeture à l’avant par boutons pression pour une protection frontale supplémentaire.
- Blouse de laboratoire de style Howie
- Manchettes maillées
- Blanc
- Deux poches basses
- Fermeture à l’avant par goujons de style Wrapover
- Polyester/coton
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
Dimensions | XS |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Polyester, Coton |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Maille |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Howie |
Nbre de poches | 2 |