Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire avec revêtement de protection 100% coton Howie-Style
Conçues pour être conformes aux directives du rapport Howie, fixation latérale avec quatre couches de tissu à l’avant pour assurer une protection supplémentaire contre les éclaboussures mineures de produits chimiques. Les blouses de laboratoire avec revêtement de protection 100 % coton style Howie Logistik™ sont dotées d’un serre-nuque spécialement conçu pour éviter l’irritation du menton.
79.40€
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
---|---|
Sexe | Unisex |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Taille (impériale) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Taille (impériale) de la poitrine | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11825830
|
Logistik™
222CHC1WH108 |
Large | 108 cm | 42.5 in. | |||||
Description
- Deux poches plaquées ouvertes à taille haute
- Une poche très profonde avec goujon à rabat
- Pan arrière à fentes latérales pour une plus grande liberté de mouvement
- Fixation à goujon au poignet
- Tous les goujons sont conçus en acier inoxydable
- Disponibles en quatre tailles unisexes et dans un choix de coton polyester ou en coton 100 %
- Pas de marquage CE
Spécification
Blouse de laboratoire style Howie | |
carbone | |
Reusable | |
Howie | |
Deux poches plaquées ouvertes à hauteur de la taille, une poche profonde supplémentaire à rabat, partie arrière dotée de panneaux à fentes latérales pour une plus grande liberté de mouvement, et fermeture à pressions au poignet | |
100 % coton |
Unisex | |
Blanc | |
Non-sterile | |
3 | |
100 cm |