Learn More
Logistik™ Blouses de laboratoire avec revêtement de protection 100% coton Howie-Style
Click to view available options
Dimensions:
Large
Taille (métrique) de la poitrine:
108 cm
Taille (impériale) de la poitrine:
42.5 in.
Description
- Deux poches plaquées ouvertes à taille haute
- Une poche très profonde avec goujon à rabat
- Pan arrière à fentes latérales pour une plus grande liberté de mouvement
- Fixation à goujon au poignet
- Tous les goujons sont conçus en acier inoxydable
- Disponibles en quatre tailles unisexes et dans un choix de coton polyester ou en coton 100 %
- Pas de marquage CE
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire style Howie |
Dimensions | Large |
Sexe | Unisexe |
Matériau | carbone |
Couleur | Blanc |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Modèle | Howie |
Nbre de poches | 3 |
Taille (impériale) de la poitrine | 42.5 in. |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Logistik™ Blouses de laboratoire avec revêtement de protection 100% coton Howie-Style >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu