Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleurs de température, déviation des gaz chauds
Combinez ces contrôleurs de température de dérivation de gaz chaud avec les systèmes de stockage par cryoconservation Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 pour une utilité augmentée.
1960.00€ - 3320.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | CryoPlus 1,2,3,4 |
---|---|
Tension | 120/220 V |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11930508
|
Thermo Scientific™
195023 |
Installé en usine, 220 V |
1960.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11674210
|
Thermo Scientific™
195700 |
Installé sur site (nécessite un professionnel qualifié) ; 120 V |
3320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11767497
|
Thermo Scientific™
195701 |
Installé sur site (nécessite un professionnel qualifié) ; 220 V |
3320.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Combinez les contrôleurs de température de dérivation de gaz chaud Thermo Scientific™ avec les systèmes de stockage par cryoconservation Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 pour une utilité augmentée.
Caractéristiques :- 120 V ou 220 V
- Installé en usine ou sur site
Informations de commande :
L’option d’installation sur site requière l’intervention d’un professionnel qualifié
Spécification
CryoPlus 1,2,3,4 | |
120/220 V |