Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleurs de température, déviation des gaz chauds
Combinez ces contrôleurs de température de dérivation de gaz chaud avec les systèmes de stockage par cryoconservation Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 pour une utilité augmentée.
Marque: Thermo Scientific™ 195700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Combinez les contrôleurs de température de dérivation de gaz chaud Thermo Scientific™ avec les systèmes de stockage par cryoconservation Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 pour une utilité augmentée.
Caractéristiques :- 120 V ou 220 V
- Installé en usine ou sur site
Informations de commande :
L’option d’installation sur site requiert l’intervention d’un professionnel qualifié.
Spécification
Installé sur site (nécessite un professionnel qualifié) ; 120 V | |
Installé sur site | |
CryoPlus 1,2,3,4 | |
120/220 V |