Learn More
Sperian™ Casque antibruit Honeywell™ Viking
Le casque antibruit Honeywell™ Viking présente un bandeau multi-positions qui permet un positionnement sur la tête, derrière la tête ou sous le menton. Bandeau à sangle élastique permettant un meilleur positionnement derrière la tête ou sous le menton. Convient aux environnements électriques.
73.20€ - 355.00€
Spécification
Certifications/Conformité | PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/CE, 89/686/CEE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Casque antibruit |
Type de produit | Protection auditive |
Diélectrique | Oui |
Modèle | Multi-positions |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12685033
|
Sperian™
1011170 |
Noir, argent | N/A | ||||||
12635583
|
Sperian™
3302152 |
Noir, rouge |
355.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Alternative aux bouchons d’oreille montés sur casquette - porter avec des casques de chantier, des protections faciales, des respirateurs et d’autres EPI
- La technologie brevetée Air Flow Control™ offre une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des coquilles
- Le bandeau ventilé intérieur minimise la pression sur la tête. Il respire mieux dans les climats chauds/humides [V2 et V3 uniquement]
- Le bandeau extérieur non déformable résiste aux exigences des milieux de travail les plus difficiles
- Les coussinets d’oreilles à encliquer facilitent et accélèrent le remplacement
Spécification
PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/CE, 89/686/CEE | |
Protection auditive | |
Multi-positions |
Casque antibruit | |
Oui |