Learn More
Sperian™ Casque antibruit Honeywell™ Viking
Click to view available options
Couleur:
Noir, argent
Noir, rouge
Description
- Alternative aux bouchons d’oreille montés sur casquette - porter avec des casques de chantier, des protections faciales, des respirateurs et d’autres EPI
- La technologie brevetée Air Flow Control™ offre une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des coquilles
- Le bandeau ventilé intérieur minimise la pression sur la tête. Il respire mieux dans les climats chauds/humides [V2 et V3 uniquement]
- Le bandeau extérieur non déformable résiste aux exigences des milieux de travail les plus difficiles
- Les coussinets d’oreilles à encliquer facilitent et accélèrent le remplacement
Spécification
Spécification
Couleur | Noir, rouge |
Certifications/Conformité | PPE CAT II, ISO 9001/2000, 29 CRF 1910.95, 2003/10/CE, 89/686/CEE |
À utiliser avec (application) | Casque antibruit |
Type de produit | Protection auditive |
Diélectrique | Oui |
Modèle | Multi-positions |