Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,9 %, (oxydes de terre rares totaux), mailles -325, Thermo Scientific Chemicals
125.00€ - 426.00€
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10694702
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197140100
10 g Flacon en verre
125.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10247023
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
197140500
50 g Flacon en verre
426.00€
50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
12055-62-8
377.86
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Ho2O3
MFCD00011053
diholmium(3+) trioxidandiide
Spécification
3900.0°C
2330.0°C
Beige à orange-jaune
99.85% min. (Ho2O3) TREO base
HO2O3
15, 4765
OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
diholmium(3+) trioxidandiide
377.85
Holmium(III) oxide
12055-62-8
Poudre
Ho2O3
MFCD00011053
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
[O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
377.86
99.9%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 235-015-3