Learn More
Oxyde d’holmium(III), 99,9 %, (oxydes de terre rares totaux), mailles -325, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247023
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12055-62-8
Formule moléculaire Ho2O3
Poids moléculaire (g/mol) 377.86
Numéro MDL MFCD00011053
Clé InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diholmium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Spécification
Point d’ébullition 3900.0°C
Nom chimique ou matériau Holmium(III) oxide
Point de fusion 2330.0°C
Couleur Beige à orange-jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.85% min. (Ho2O3) TREO base
Formule linéaire HO2O3
Merck Index 15, 4765
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in inorganic acids
Poids de la formule 377.85
Pourcentage de pureté 99.9%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Holmium(III) oxide