Learn More
Bochem™ Pinces pour presse tube HOFFMANN™
Pince pour tube de Mohr
101.00€ - 127.00€
Spécification
Quantité | 10/paquet |
---|---|
Type | Pince pour tube de Mohr |
Matériau | Ms-Ni |
À utiliser avec (équipement) | Pour les tuyaux ayant un dia. ext. jusqu’à 40 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875091
|
Bochem™
12530 |
12 mm |
101.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11885091
|
Bochem™
12531 |
17 mm |
114.55€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805101
|
Bochem™
12533 |
25 mm |
127.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11895091
|
Bochem™
12532 |
20 mm |
122.81€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Type de robinet à pincer
- Comprend un clapet
Spécification
10/paquet | |
Pince pour tube de Mohr | |
Ms-Ni | |
Pour les tuyaux ayant un dia. ext. jusqu’à 40 mm |