Learn More
Bochem™ Pinces pour presse tube HOFFMANN™
Pince pour tube de Mohr
Marque:  Bochem™ 12531
Code produit. 11885091
  • 120.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Type de robinet à pincer
  • Comprend un clapet
Spécification
Spécification
10/paquet
Ms-Ni
17 mm
Pince pour tube de Mohr
Pour les tuyaux ayant un dia. ext. jusqu’à 40 mm