Learn More
Bochem™ Pinces pour presse tube HOFFMANN™
Pince pour tube de Mohr
Marque:  Bochem™ 12532
Code produit. 11895091
  • 122.81€ / 10 pièces
Edge
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Type de robinet à pincer
  • Comprend un clapet
Spécification
Spécification
10/paquet
Ms-Ni
20 mm
Pince pour tube de Mohr
Pour les tuyaux ayant un dia. ext. jusqu’à 40 mm