Learn More
Hoefer™ Accessoires et pièces pour unités d’électrophorèse miniVE
Pièces et accessoires pour cuve d’électrophorèse miniVE
22.15€ - 245.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse verticale miniVE™ |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11924248
|
Hoefer™
SE314 |
Kit de fiches banane |
42.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11925428
|
Hoefer™
SE306 |
Ensemble de couvercle |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11935428
|
Hoefer™
SE308 |
Chambre de tampon inférieure |
80.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11975378
|
Hoefer™
SE309 |
Chambre de tampon supérieure |
215.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11955428
|
Hoefer™
SE311 |
Vis de la pince |
22.15€
5 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11945428
|
Hoefer™
SE310 |
Pince |
67.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11945358
|
Hoefer™
SE312 |
Ensemble de plaques de scellage |
39.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Les accessoires comprennent des câbles haute tension (2 pièces), un kit de fiches bananes (2 fiches, 2 écrous, 4 rondelles), un joint en mousse, des vis de serrage (5 pièces), un assemblage de chambre pour tampon supérieure, un assemblage de pinces, un assemblage de plaque d’étanchéité, un joint d’étanchéité et une chambre pour tampon inférieure (cuve)
Spécification
Système d’électrophorèse verticale miniVE™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hoefer™ Accessoires et pièces pour unités d’électrophorèse miniVE