Learn More
Hoefer™ Accessoires et pièces pour unités d’électrophorèse miniVE
Pièces et accessoires pour cuve d’électrophorèse miniVE
Marque: Hoefer™ SE309
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les accessoires comprennent des câbles haute tension (2 pièces), un kit de fiches bananes (2 fiches, 2 écrous, 4 rondelles), un joint en mousse, des vis de serrage (5 pièces), un assemblage de chambre pour tampon supérieure, un assemblage de pinces, un assemblage de plaque d’étanchéité, un joint d’étanchéité et une chambre pour tampon inférieure (cuve)
Spécification
Système d’électrophorèse verticale miniVE™ | |
Chambre de tampon supérieure | |
Kit de joints et de fiches banane |