Learn More
Hoefer™ Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale
Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale
111.00€ - 289.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 |
---|---|
Type | Plaque en verre |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10193412
|
Hoefer™
SE6402 |
18 x 8cm |
111.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12014867
|
Hoefer™
SE6602 |
18 x 24cm |
152.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10630796
|
Hoefer™
SE6602 |
18 x 24cm |
289.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Plaques de verre pour cuves d’électrophorèse verticale
- Pour une utilisation avec les unités d’électrophorèse verticale Hoefer série SE600 et SE400
- Température de stockage : +15°C à +30°C
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400 | |
Plaque en verre | |
Verre |