Learn More
Hoefer™ Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale
Plaques en verre pour unités d’électrophorèse verticale
Marque:  Hoefer™ SE6602
Code produit. 10630796
  • 289.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaques de verre pour cuves d’électrophorèse verticale
  • Pour une utilisation avec les cuves d’électrophorèse verticale Hoefer série SE600 et SE400
  • Température de stockage : +15°C à +30°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Unité d’électrophorèse verticale série SE600, SE400
Verre
9,4 in
Plaque en verre
18 x 24cm