Learn More
Epredia™ Cassettes conditionnées en tubes HistoScreen™
Élimine la nécessité d’éponges ou de sacs, idéale pour les échantillons tissulaires par biopsie de très petite taille. Les cassettes sont compatibles avec les imprimantes de cassettes Epredia PrintMate™, disposent d’une charnière de couvercle à bord arrière et de couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs.
504.00€ - 651.00€
Spécification
Bouchon inclus | Oui |
---|---|
Quantité | 750/Carton |
Type de pores | Maillage |
Type de bouchon | Couvercle distinct, charnière arrière |
Compatible avec PrintMate | Oui |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16343936
|
Epredia™
B851001BE |
Beige |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16363936
|
Epredia™
B851001GN |
Vert |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16373936
|
Epredia™
B851001GY |
Gris |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16383936
|
Epredia™
B851001LA |
Lavande |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16393936
|
Epredia™
B851001LG |
Vert clair |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16303946
|
Epredia™
B851001LI |
Lilas |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16313946
|
Epredia™
B851001OR |
Orange |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16323946
|
Epredia™
B851001PK |
Rose |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16333946
|
Epredia™
B851001TN |
Brun clair |
651.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16343946
|
Epredia™
B851001WH |
Blanc |
533.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16353946
|
Epredia™
B851001YW |
Jaune |
504.00€
750 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Oui | |
Maillage | |
Oui | |
Cassette HistoScreen |
750/Carton | |
Couvercle distinct, charnière arrière | |
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |