Learn More
Epredia™ HistoScreen™ Cassettes in Tube Packs
Eliminates the need for sponges or bags, ideal for very small biopsy tissue samples. Cassettes are compatible with Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a back-edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Marque: Epredia™ B851001PK
368.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Maillage | |
750/Carton | |
Oui | |
À utiliser avec les imprimantes PrintMate™ |
Oui | |
Couvercle distinct, charnière arrière | |
Rose | |
Cassette HistoScreen |