Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’Acétyltransférase histone IV, CPTH 2
75.20€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 357649-93-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H14ClN3S |
Synonyme | Inhibiteur IV HAT ; inhibiteur Gcn5p |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15437139
|
Thermo Scientific Chemicals
J65939.MA |
10 mg |
120.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15427139
|
Thermo Scientific Chemicals
J65939.#0 |
5 mg |
75.20€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription.Identifiants chimiques
357649-93-5 | |
C14H14ClN3S | |
Inhibiteur IV HAT ; inhibiteur Gcn5p |
Spécification
Marron | |
Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription | |
C14H14ClN3S | |
Inhibiteur IV HAT ; inhibiteur Gcn5p | |
Soluble dans le DMSO | |
Solide |
2°C à 8°C | |
357649-93-5 | |
291,80g/mol | |
Sensible à la lumière | |
Réactif de transduction de signal |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only