Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de l’Acétyltransférase histone IV, CPTH 2
Code produit. 15427139
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 357649-93-5
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Synonyme Inhibiteur IV HAT ; inhibiteur Gcn5p
Spécification
Quantité 5 mg
Description Marron
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur de l’histone acétyltransférase (HAT) modulant le réseau Gcn5 où les HAT agissent comme des coactivateurs de transcription
Poids de la formule 291,80g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide