Learn More
Histamine, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 85.02€
Identifiants chimiques
CAS | 51-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 111.15 |
Numéro MDL | MFCD00005210,MFCD00128939 |
Clé InChI | NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine |
CID PubChem | 774 |
ChEBI | CHEBI:18295 |
SMILES | NCCC1=CN=CN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61727.03 |
1 g |
85.02€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15444269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61727.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. It is a powerful stimulant of gastric secretion, a constrictor of bronchial smooth muscle, a vasodilator, and also a centrally acting neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’histamine inhibe la synthèse de l’IL-2 et de γ-IFN dans les cellules mononucléaires de sang périphérique et la synthèse induite par lipopolysaccharide du TNF-α dans les monocytes via l’activation des récepteurs H2. Il s’agit d’un puissant stimulant de la sécrétion gastrique, d’un constricteur du muscle lisse bronchique, d’un vasodilatateur et d’un neurotransmetteur à action centralisée.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : Hygroscopique à -20 °C Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Sensible à l’air.
Identifiants chimiques
51-45-6 | |
111.15 | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
774 | |
NCCC1=CN=CN1 |
C5H9N3 | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
CHEBI:18295 |
Spécification
Histamine | |
Blanc | |
MFCD00005210,MFCD00128939 | |
2012 | |
histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine | |
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N | |
2-(1H-imidazol-5-yl)éthanamine | |
774 | |
111.15 |
51-45-6 | |
C5H9N3 | |
UN2811 | |
14,4719 | |
Soluble in water,alcohol,and hot chloroform. | |
NCCC1=CN=CN1 | |
111.15 | |
CHEBI:18295 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H334-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-100-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MS1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Histamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 1H-Imidazole-4-ethanamine
RUO – Research Use Only