Learn More
Histamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15444269
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. It is a powerful stimulant of gastric secretion, a constrictor of bronchial smooth muscle, a vasodilator, and also a centrally acting neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’histamine inhibe la synthèse de l’IL-2 et de γ-IFN dans les cellules mononucléaires de sang périphérique et la synthèse induite par lipopolysaccharide du TNF-α dans les monocytes via l’activation des récepteurs H2. Il s’agit d’un puissant stimulant de la sécrétion gastrique, d’un constricteur du muscle lisse bronchique, d’un vasodilatateur et d’un neurotransmetteur à action centralisée.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et le chloroforme chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : Hygroscopique à -20 °C Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-45-6
Formule moléculaire C5H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 111.15
Numéro MDL MFCD00005210,MFCD00128939
Clé InChI NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
CID PubChem 774
ChEBI CHEBI:18295
SMILES NCCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Histamine
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2012
Merck Index 14,4719
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,and hot chloroform.
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl)éthan-1-amine
Poids de la formule 111.15
Forme physique Poudre