Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
841.00€ - 1213.00€
Spécification
Quantité | À l’unité |
---|---|
Granulométrie | 25 à 75 μm |
À utiliser avec (équipement) | Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression |
Type de produit | Sephacryl HR Column |
À utiliser avec (application) | Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide |
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du lit | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10369334
|
Cytiva
17-1194-01 |
320 ml | 2,6cm | < 1,3°ml/min |
1213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10146364
|
Cytiva
17-1165-01 |
120 ml | 1,6cm | < 0,5°ml/min |
841.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
Conçues pour la séparation des peptides et petites protéines
Spécification
À l’unité | |
Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression | |
Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide | |
60 cm | |
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
25 à 75 μm | |
Sephacryl HR Column | |
23,62 in | |
Polypropylène | |
3 à 11 | |
Peptides et petites protéines |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.