Learn More
Cytiva Colonnes HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR
Récupération maximale et adsorption non spécifique minime
Marque: Cytiva 17-1194-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Stabilité chimique et physique à long terme à partir de la matrice hydrophile, rigide dextrane allylique/bisacrylamide
- Débit linéaire recommandé : 5 à 15 cm/h
Conçues pour la séparation des peptides et petites protéines
Spécification
À l’unité | |
25 à 75 μm | |
320 ml | |
2,6cm | |
23,62 in | |
Polypropylène | |
3 à 11 | |
Peptides et petites protéines |
< 1,3°ml/min | |
Systèmes AKTAtrade; à basse ou moyenne pression | |
Sephacryl HR Column | |
Séparation des biomolécules avec une récupération maximale et une adsorption non spécifique minimale grâce à une stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice Dextrane allylique / bisacrylamide hydrophile et rigide | |
60 cm | |
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi) | |
Dextrane allylique et N, N’-méthylènebisacrylamide | |
4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.