Learn More
Julabo™ Cryothermostats chauffants HighTech
Les cryothermostats Julabo™ HighTech comprennent des cuves de bains en acier inox adaptées à la régulation de la température interne et externe.
3850.50€ - 5324.91€
Specifications
Débit | 22 - 26 L/min |
---|---|
Type | Thermostat à circulation chauffant |
Pression max. | 0,4 à 0,7 bar |
Product Code | Brand | Modèle | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modèle | Capacité (métrique) | Gamme de températures | Price | Quantity & Availability | |||
10687250
|
Julabo™
9252512 |
SE-12 | 12 L | de 20°C à 300°C | |||||
11974808
|
Julabo™
9252526 |
SE-26 | 26 L | de 20°C à 300°C | |||||
10099879
|
Julabo™
9212504 |
HE-4 | 4.5 L | de 20°C à 250°C | |||||
11947468
|
Julabo™
9352512 |
SL-12 | 12 L | de 20°C à 300°C | |||||
11980278
|
Julabo™
9312504 |
HL-4 | 4.5 L | de 20°C à 250°C | |||||
11990218
|
Julabo™
9252506 |
SE-6 | 6 L | de 20°C à 300°C | |||||
11970258
|
Julabo™
9352526 |
SL-26 | 26 L | de 20°C à 300°C | |||||
11957468
|
Julabo™
9352506 |
SL-6 | 6 L | de 20°C à 300°C | |||||
Description
- Contrôle de la température externe dans des systèmes fermés et ouverts
- Contrôle de la température ICC pour une haute précision
- Affichage fluorescent à vide confortable avec affichage simultané de 3 valeurs de température
- Programmateur intégré avec horloge en temps réel
- Pompe à pression et aspirante puissante, à réglage électronique
- Réglage automatique de la capacité de la pompe selon la viscosité du liquide
- Interface RS232 pour la communication en ligne
- Serpentin de refroidissement intégré
Specifications
22 - 26 L/min | |
Thermostat à circulation chauffant | |
0,4 à 0,7 bar |