Learn More
Julabo™ Cryothermostats chauffants HighTech
Les cryothermostats Julabo™ HighTech comprennent des cuves de bains en acier inox adaptées à la régulation de la température interne et externe.
Marque: Julabo™ 9252512
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contrôle de la température externe dans des systèmes fermés et ouverts
- Contrôle de la température ICC pour une haute précision
- Affichage fluorescent à vide confortable avec affichage simultané de 3 valeurs de température
- Programmateur intégré avec horloge en temps réel
- Pompe à pression et aspirante puissante, à réglage électronique
- Réglage automatique de la capacité de la pompe selon la viscosité du liquide
- Interface RS232 pour la communication en ligne
- Serpentin de refroidissement intégré
Spécification
12 L | |
22 - 26 L/min | |
Thermostat à circulation chauffant | |
2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16 x 1 femelle) | |
SE-12 | |
43 x 30 x 47 cm | |
20 cm | |
230 V 50/60 Hz 12/13 A |
Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1 | |
de 20°C à 300°C | |
3 kW | |
0,4 à 0,7 bar | |
±0.01°C | |
22 cm | |
14 kg |