Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
13.20€ - 42.20€
Spécification
Type | Rigide |
---|---|
À utiliser avec (application) | Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse |
À utiliser avec (équipement) | Joints en verre rodé |
Matériau | PTFE |
Plage de températures (métrique) | –200 à +280°C |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11503332
|
Fisherbrand™
020.024 |
24/29 | N/A | N/A | N/A | |||||
11513332
|
Fisherbrand™
020.029 |
29/32 | N/A | N/A | N/A | |||||
11593322
|
Fisherbrand™
020.019 |
19/26 | N/A | N/A | N/A | |||||
16206001
|
Fisherbrand™
020.010 |
10/19 |
28.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16216001
|
Fisherbrand™
020.040 |
40/38 |
18.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11543332
|
Fisherbrand™
020.045 |
45/40 | N/A | N/A | N/A | |||||
16226001
|
Fisherbrand™
020.055 |
55/44 |
31.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.- Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
- Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
- Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
- Débit de fuite : < 1 x 10-4 torr, litre, sec-1
- Élimine le besoin de graisse
- Les manchons sont inertes
Spécification
Rigide | |
Joints en verre rodé | |
–200 à +280°C |
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse | |
PTFE | |
0.5 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe