Learn More
Fisherbrand™ Manchon à paroi épaisse en PTFE, longueur B pour l’Europe
S’insère entre les joints standard en verre rodé pour éviter l’utilisation de graisse. Le manchon à paroi épaisse en PTFE de longueur B pour l’Europe convient aux applications à vide élevé.
Marque:  Fisherbrand™ 020.024
Code produit. 11503332
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fabriqué en PTFE avec un épaulement important pour une manipulation aisée et une construction générale robuste pour une utilisation répétée.
  • Joint à déclenchement automatique pour éviter toute adhérence
  • Adapté à un vide poussé grâce à l’utilisation de bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact
  • Pour une utilisation jusqu’à 280°C (540°F)
  • Débit de fuite : < 1 x 10-4  torr, litre, sec-1
  • Élimine le besoin de graisse
  • Les manchons sont inertes
Spécification
Spécification
Évite l’adhérence, élimine l’utilisation de graisse
PTFE
–200 à +280°C
24/29
Joints en verre rodé
5/boîte
0.5 mm
Rigide