Learn More
Nabertherm Fours haute température, chauffés par des barres SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, font de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
6650.40€ - 11995.20€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15908310
|
Nabertherm
LC033H4DN5 |
3 L | 1400°C | ||||||
15918310
|
Nabertherm
LC033H5DN5 |
3 L | 1500°C | ||||||
15928310
|
Nabertherm
LC033H6DN5 |
3 L | 1600°C | ||||||
15958310
|
Nabertherm
LC083H4DN8 |
8 L | 1400°C | ||||||
15968310
|
Nabertherm
LC083H5DN8 |
8 L | 1500°C | ||||||
Description
- Température maximale : 1400°C, 1500°C ou 1600°C
- Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
- Tiges chauffantes faciles à remplacer
- Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
C450 |