Learn More
Grant Instruments™ Chauffe-bloc haute température
Permet un contrôle de la température sans nécessiter de fluides et réduit le risque de contamination. Le chauffe-bloc haute température Grant Instruments™ est idéal dans les situations où l’utilisation d’un bain n’est pas souhaitable.
4600.40€ - 4695.80€
Spécification
Type de contrôleur | Numérique |
---|---|
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +10°C à 400°C |
Type | Bain/bloc sec |
Stabilité de la température | ±0,5°°C |
Uniformité de la température | 0,01°C |
Code produit | Marque | No. of Places | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | No. of Places | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11440928
|
Grant Instruments™
BT5D-26 |
22 | 22 tubes de 26mm |
4695.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11430928
|
Grant Instruments™
BT5D-16 |
38 | 38 tubes de 16 mm |
4600.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Structure robuste pour garantir une durabilité et une fiabilité à long terme
- Contrôleur numérique permettant un réglage précis et reproductible de la durée et de la température
- Un dispositif réglable de coupure en cas de surchauffe assure la protection des utilisateurs, des échantillons précieux et du lieu de travail
- Sélection de deux modèles avec différentes capacités de blocs : Modèle BT5D-16 pouvant contenir 38 tubes de Ø 16 mm et modèle BT5D-26 pouvant accueillir 22 tubes de Ø 26 mm (autres dimensions disponibles)
- Plage de températures entre +10 et 400°C
- Stabilité ±0,5°C, uniformité 1 %
- Mode de fonctionnement temporaire ou continu
Spécification
Numérique | |
Bain/bloc sec | |
0,01°C | |
190 mm | |
75 mm |
Température ambiante de +10°C à 400°C | |
±0,5°°C | |
1 à 9999 minutes | |
140 mm |