Learn More
Grant Instruments™ Chauffe-bloc haute température
Click to view available options
No. of Places:
22
38
À utiliser avec (équipement):
22 tubes de 26mm
38 tubes de 16 mm
Description
- Structure robuste pour garantir une durabilité et une fiabilité à long terme
- Contrôleur numérique permettant un réglage précis et reproductible de la durée et de la température
- Un dispositif réglable de coupure en cas de surchauffe assure la protection des utilisateurs, des échantillons précieux et du lieu de travail
- Sélection de deux modèles avec différentes capacités de blocs : Modèle BT5D-16 pouvant contenir 38 tubes de Ø 16 mm et modèle BT5D-26 pouvant accueillir 22 tubes de Ø 26 mm (autres dimensions disponibles)
- Plage de températures entre +10 et 400°C
- Stabilité ±0,5°C, uniformité 1 %
- Mode de fonctionnement temporaire ou continu
Spécification
Spécification
Type de contrôleur | Numérique |
À utiliser avec (équipement) | 38 tubes de 16 mm |
No. of Places | 38 |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +10°C à 400°C |
Type | Bain/bloc sec |
Stabilité de la température | ±0,5°°C |
Uniformité de la température | 0,01°C |
Minuteur | 1 à 9999 minutes |
Longueur (métrique) | 190 mm |
Largeur (métrique) | 140 mm |