Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
6000.00€ - 7765.00€
Spécification
Type de produit | Module haute vitesse |
---|---|
Comprend | 2 réservoirs |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17197804
|
Fisherbrand™
2908421 |
Blue Line 5 / IQ5 |
6000.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17147844
|
Fisherbrand™
2918421 |
Blue Line 6 / IQ6 |
7765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tanks electrically heated
- Water is preheated before going into the washing chamber, allowing for shorter cycle times
Spécification
Module haute vitesse | |
2 réservoirs |