Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
Marque: Fisherbrand™ 2918421
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Réservoirs chauffés électriquement
- L’eau est préchauffée avant d’entrer dans la chambre de lavage, ce qui permet de raccourcir les temps de cycle
Spécification
Module haute vitesse | |
Blue Line 6 / IQ6 | |
2 réservoirs |