Learn More
Hexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥95 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 95 %
91.56€ - 379.85€
Identifiants chimiques
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.18 |
Numéro MDL | MFCD02179311 |
Clé InChI | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
Nom IUPAC | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15612850
|
Honeywell-Chromasolv
270504-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15622850
|
Honeywell-Chromasolv
270504-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15642850
|
Honeywell-Chromasolv
270504-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
8058 | |
hexane |
Spécification
Hexane | |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95% | |
110-54-3 | |
≤100.0000% | |
66°C to 69°C | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 | |
HPLC |
-95°C (literature) | |
max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm | |
≥90.0000% | |
0.659 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−26°C | |
CH3(CH2)4CH3 | |
UN1208 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
>95% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1260 days from date of manufacture
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group:3: II; Proper Shipping Name: Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
Recommended Storage : Room Temp