Learn More
Hexane, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥95 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15622850
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 95 %
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-54-3
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD02179311
Clé InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nom IUPAC hexane
SMILES CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexane
Point de fusion -95°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
Absorbance max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 66°C to 69°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −26°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Synonyme n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Poids de la formule 86.18
Pourcentage de pureté >95%
Qualité HPLC