Learn More
Hexamine, AR certifiée pour l‘analyse, Fisher Chemical
90.35€ - 330.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-97-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.19 |
Numéro MDL | 6895 |
Clé InChI | VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine |
CID PubChem | 4101 |
ChEBI | CHEBI:6824 |
SMILES | C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10755331
|
Fisher Chemical
H/0320/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
110.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10315900
|
Fisher Chemical
H/0320/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
90.35€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10645682
|
Fisher Chemical
H/0320/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
330.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Hexamine, certifiée AR pour l’analyse
Identifiants chimiques
100-97-0 | |
140.19 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
4101 | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 |
C6H12N4 | |
6895 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
CHEBI:6824 |
Spécification
100-97-0 | |
8.5 to 9.5 | |
6895 | |
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N | |
140.19 | |
CHEBI:6824 | |
Solide |
Blanc | |
C6H12N4 | |
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine | |
C1N2CN3CN1CN(C2)C3 | |
4101 | |
140.19g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Hexamethylenetetramine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.