Learn More
Hexamine, AR certifiée pour l‘analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10645682
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Hexamine, certifiée AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-97-0
Formule moléculaire C6H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 140.19
Numéro MDL 6895
Clé InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
CID PubChem 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Spécification
Couleur Blanc
pH 8.5 to 9.5
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Poids de la formule 140.19g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexamethylenetetramine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.