Learn More
Hexaméthyldisiloxane, qualité RMN, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
25.30€ - 63.60€
Identifiants chimiques
CAS | 107-46-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18OSi2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.379 |
Numéro MDL | MFCD00008265 |
Clé InChI | UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide |
CID PubChem | 24764 |
ChEBI | CHEBI:78002 |
Nom IUPAC | triméthyl(triméthylsilyloxy)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393866
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16970.14 |
25 g |
25.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303876
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16970.22 |
100 g |
63.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexaméthyldisiloxane est utilisé comme solvant dans les réactions organiques. Il trouve une application comme norme internationale pour la spectroscopie RMN 1H pour l’étalonnage du décalage chimique. De plus, il est utilisé dans les bandages liquides pour protéger la peau contre les irritations. Par ailleurs, il est utilisé pour mesurer la tension de l’oxygène dans les tissus en tant que molécule réceptrice.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’oxygène.
Identifiants chimiques
107-46-0 | |
162.379 | |
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N | |
24764 | |
triméthyl(triméthylsilyloxy)silane |
C6H18OSi2 | |
MFCD00008265 | |
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide | |
CHEBI:78002 | |
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
Spécification
100°C to 101°C | |
-67°C | |
C6H18OSi2 | |
MFCD00008265 | |
1736258 | |
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide | |
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N | |
triméthyl(triméthylsilyloxy)silane | |
24764 | |
162.38 | |
RMN | |
1.377 |
Hexamethyldisiloxane | |
107-46-0 | |
(CH3)3SiOSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
−2°C (28°F) | |
Slightly miscible with water. | |
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C | |
162.379 | |
CHEBI:78002 | |
99.7% | |
Characteristic | |
0.764 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225
Liquide et vapeurs très inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-492-7
missing translation for 'rtecsNumber' : JM9237000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only