Learn More
Hexaméthyldisiloxane, qualité RMN, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303876
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthyldisiloxane est utilisé comme solvant dans les réactions organiques. Il trouve une application comme norme internationale pour la spectroscopie RMN 1H pour l’étalonnage du décalage chimique. De plus, il est utilisé dans les bandages liquides pour protéger la peau contre les irritations. Par ailleurs, il est utilisé pour mesurer la tension de l’oxygène dans les tissus en tant que molécule réceptrice.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et l’oxygène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Formule moléculaire C6H18OSi2
Poids moléculaire (g/mol) 162.379
Numéro MDL MFCD00008265
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC triméthyl(triméthylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Point de fusion -67°C
Quantité 100 g
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736258
Point d’éclair −2°C (28°F)
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité RMN
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.377
Densité 0.764