Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
11.40€ - 176.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-46-0 |
---|---|
Clé InChI | UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide |
CID PubChem | 24764 |
ChEBI | CHEBI:78002 |
Nom IUPAC | trimethyl(trimethylsilyloxy)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10523371
|
Thermo Scientific Acros
194790100 |
10 mL | Glass bottle | ||||||
10276870
|
Thermo Scientific Acros
194791000 |
100 mL | Flacon en verre |
30.60€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10114120
|
Thermo Scientific Acros
194795000 |
500 mL | Flacon en verre |
53.50€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11945811
|
Thermo Scientific Acros
194790025 |
2.5 L | Flacon en verre |
176.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylationIdentifiants chimiques
107-46-0 | |
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide | |
CHEBI:78002 | |
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C |
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N | |
24764 | |
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane |
Spécification
Hexamethyldisiloxane | |
Colorless | |
Authentic | |
C6H18OSi2 | |
1.3765 to 1.3785 (20°C, 589nm) | |
hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide | |
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C | |
162.379 | |
CHEBI:78002 | |
≥98.0% (GC) |
107-46-0 | |
0.7600g/mL | |
98+% | |
(CH3)3SiOSi(CH3)3 | |
08,240; 09,55; 10,196 | |
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N | |
trimethyl(trimethylsilyloxy)silane | |
24764 | |
162.38 | |