Learn More
Hexaméthyldisiloxane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523371
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Glass bottle
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Silylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Clé InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
CID PubChem 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nom IUPAC trimethyl(trimethylsilyloxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisiloxane
Couleur Colorless
Densité 0.7600g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Glass bottle
Formule moléculaire C6H18OSi2
Formule linéaire (CH3)3SiOSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.3765 to 1.3785 (20°C, 589nm)
Quantité 10 mL
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Poids moléculaire (g/mol) 162.379
Poids de la formule 162.38
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Liquid