Learn More
Hexaméthyldisilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
50.05€ - 575.87€
Identifiants chimiques
CAS | 1450-14-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.38 |
Numéro MDL | MFCD00008258 |
Clé InChI | NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane |
CID PubChem | 74057 |
Nom IUPAC | Triméthyl(triméthylsilyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10750711
|
Thermo Scientific Acros
202690100 |
10 mL | Flacon en verre |
50.05€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10646412
|
Thermo Scientific Acros
202690500 |
50 mL | Flacon en verre |
153.77€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10564084
|
Thermo Scientific Acros
202692500 |
250 mL | Flacon en verre |
575.87€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1450-14-2 | |
146.38 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
74057 | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
C6H18Si2 | |
MFCD00008258 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
Triméthyl(triméthylsilyl)silane |
Spécification
Hexamethyldisilane | |
15°C | |
0.7100g/mL | |
11°C | |
98+% | |
(CH3)3SiSi(CH3)3 | |
MFCD00008258 | |
11,253; 15,164 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C | |
146.38 | |
146.38 | |
Liquide |
1450-14-2 | |
Incolore | |
112°C to 114°C | |
Authentique | |
C6H18Si2 | |
1.4211 to 1.4231 | |
04, IV, 4277 | |
0.71 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthyl(triméthylsilyl)silane | |
74057 | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-911-
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only