Learn More
Hexaméthyldisilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10564084
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1450-14-2
Formule moléculaire C6H18Si2
Poids moléculaire (g/mol) 146.38
Numéro MDL MFCD00008258
Clé InChI NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
CID PubChem 74057
Nom IUPAC Triméthyl(triméthylsilyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexamethyldisilane
Point de fusion 15°C
Couleur Incolore
Densité 0.7100g/mL
Point d’ébullition 112°C to 114°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3SiSi(CH3)3
Indice de réfraction 1.4211 to 1.4231
Quantité 250 mL
Beilstein 04, IV, 4277
Fieser 11,253; 15,164
Gravité spécifique 0.71
Poids de la formule 146.38
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.