Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 312.00€
Identifiants chimiques
CAS | 541-05-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H18O3Si3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.46 |
Numéro MDL | MFCD00005943 |
Clé InChI | HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 |
CID PubChem | 10914 |
Nom IUPAC | hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
SMILES | C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.14 |
25 g |
27.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.22 |
100 g |
74.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11426216
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23028.36 |
500 g |
312.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’hexaméthylcyclotrisiloxane est utilisé dans la préparation de polymères greffés et de polymères à bloc. C’est également une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique et qui sert aussi d’intermédiaire dans les réactions organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
541-05-9 | |
222.46 | |
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N | |
10914 | |
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
C6H18O3Si3 | |
MFCD00005943 | |
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 | |
hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane |
Spécification
134°C | |
64°C to 66°C | |
C6H18O3Si3 | |
UN1325 | |
35°C (95°F) | |
Slightly soluble in water. | |
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 | |
222.46 | |
222.47 | |
Moisture sensitive |
Hexamethylcyclotrisiloxane | |
541-05-9 | |
MFCD00005943 | |
1766829 | |
hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185 | |
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N | |
hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane | |
10914 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-765-4
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ4705000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only