Learn More
Hexaméthylcyclotrisiloxane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416216
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Hexamethylcyclotrisiloxane is used in the preparation of graft polymers and block polymers. It is also a useful biochemical for proteomics research and also acts as an intermediate in organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexaméthylcyclotrisiloxane est utilisé dans la préparation de polymères greffés et de polymères à bloc. C’est également une substance biochimique utile pour la recherche en protéomique et qui sert aussi d’intermédiaire dans les réactions organiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-05-9
Formule moléculaire C6H18O3Si3
Poids moléculaire (g/mol) 222.46
Numéro MDL MFCD00005943
Clé InChI HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
CID PubChem 10914
Nom IUPAC hexamethyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spécification
Point d’ébullition 134°C
Nom chimique ou matériau Hexamethylcyclotrisiloxane
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1766829
Point d’éclair 35°C (95°F)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 222.47
Pourcentage de pureté 97%
Sensibilité Moisture sensitive